Learn More
Lovibond™ CHECKKIT PHOSPHATE 0-4 MG/L
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke: Lovibond™ 147240
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Includes:
- Aqua Komparator Gehäuse
- Aqua Komparator Scheibe
- Phosphat Nr. 1 LR Tabletten, (100 Stück)
- Phosphat Nr. 2 LR Tabletten, (100 Stück)
- 2 x 13.5 mm-Probenzellen
- Tablettenzerkleinerer
- Anweisungen
- Transportkoffer
Beschreibung
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
± 5 % | |
Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, Phosphat-Nr. 1 LR-Tabletten, Phosphat-Nr. 2 LR-Tabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche | |
0 bis 4 mg/l |
Routine-Trinkwasseranalyse | |
100 | |
LR Phosphat AC Test-Kit |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: disodium disulphite,sodium hydrogensulphate, adipic acid