Learn More
Lovibond™ Comparator Checkit™, Natriumhypochlorit, 2- 18 % NaOCl
Artikelnummer. 10329414
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
2 bis 18 % NaOCl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
10329414 2 bis 18 % NaOCl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10329414 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 147490
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
  • Aqua Komparator Gehäuse
  • Aqua Komparator Scheibe
  • Säuerende GP-Tabletten (100 Stück)
  • Chlor HR (KI) Tabletten (100 Stück)
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Verdünnungsset für die Probenvorbereitung
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine-Trinkwasseranalyse
Enthält Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, Säuerungs-GP-Tabletts, Chlor-HR (KI)-Tabletts, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Verdünnungsset für die Probenvorbereitung, Anleitungen, Transportkoffer
Anzahl Tests 100
Bereich 2 bis 18 % NaOCl
Typ Chlorid-Testkit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Comparator Checkit, Natriumhypochlorit, 2- 18 % .
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, citric acid, adipic acid