Learn More
Lovibond™ TESTKIT CHECKIT CL TOT 10-300MG/L 10-300MG/L
Click to view available options
Bereich:
10 bis 300 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
- Aqua Komparator Gehäuse
- Aqua Komparator Scheibe
- Säuerende GP-Tabletten (100 Stück)
- Chlor HR (KI) Tabletten (100 Stück)
- 2 x 13.5 mm-Probenzellen
- Tablettenzerkleinerer
- Anweisungen
- Transportkoffer
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine-Trinkwasseranalyse |
| Enthält | Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, Säuerungs-GP-Tabletts, Chlor-HR (KI)-Tabletts, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transportkoffer |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 10 bis 300 mg/l |
| Typ | Chlorfrei- und Gesamttestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- COMPARATOR LOVIBOND 147030 CHLORINE HR
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: citric acid,adipic acid