Learn More
Lovibond™ Akku für SP600-Spektralphotometer
Extern 12 VDC, wiederaufladbarer NiCd-Akku für SP600-Spektralphotometer.
Marke: Lovibond™ 711050
Additional Details : Gewicht : 7.14000kg
Beschreibung
- Typ: Externer NiCd wiederaufladbar
- Spannung: 12 VDC
Spezifikation
Externer Akku | |
SP600 Spektralphotometer |