Learn More
Lovibond™ Alka-M hoher Bereich Kolorimeter Tabletten Reagenz
Click to view available options
Bereich:
5 bis 500 ppm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Lovibond Alka-M-Tabletten für Photometer mit hoher Reichweite, Alka-M-HR-Tablette, Bereich:5 bis 500 ppm, Orange, Zusammensetzung:Adipinsäure 10 bis 20 %, ungefährliche Komponenten 80 bis 90 %, Format:Tablette, zur Verwendung mit:Wasseranalyse, MC500 Kolorimeter, SP600 Spektralphotometer, AquaPRO6, Methode:Säure-Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Material | Adipinsäure 10 zu 20 %, ungefährliche Komponenten 80 zu 90 % |
| pH-Bereich | 3,1 |
| Format | Tablet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseranalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MC500 Kolorimeter, SP600 Spektralphotometer, AquaPRO6 |
| Bereich | 5 bis 500 ppm |
| Lagerungsbedingungen | 20 °C |
| Testmethode | Säure-Indikator |
| Typ | Alka-M-HR-Tablet |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X100 PASTILLE ALCALINITE - M HR
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: adipic acid