missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lotoxane™, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 180°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'