missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Losartan EP Verunreinigung J (Losartan USP Verwandte Verbindung B), Mikromol™

Artikelnummer. 30051065
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051065 25 mg 25 Milligramm
30463793 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051065 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0168.180025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Losartan EP Verunreinigung J (Losartan USP Verwandte Verbindung B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material O-Acetyl Losartan
CAS 1006062-27-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile O-Acetyl Losartan
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C24 H25 Cl N6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP), Losartan Imp. J (EP), Losartan USP Related Compound B, Losartan USP RC B, (2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl)methyl Acetate, Losartan Related Compound B, Losartan Potassium Impurity J, Losartan Impurity J
InChI-Formel InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC-Name [2-Butyl-5-chlor-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 464.95
Menge 25 mg
Formelmasse 464.1728 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.