Learn More
Eppendorf™ LoRetention Dualfilter-Pipettenspitzen
Optimal auf Eppendorf Pipetten abgestimmt. Eppendorf™ epTiPS bieten geringe Aufsatz- und Abwurfkräfte bei höchster Dichtigkeit.
Marke:  Eppendorf™ 0030077687
Additional Details : Gewicht : 150.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274516
  • 8.10 CHF / 1 Set
Verfügbar ab
20-04-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht den Anforderungen von EN ISO 8655.
  • Der ergonomisch optimal gestaltete Konus passt hervorragend auf die Eppendorf Pipetten.
  • Die epT.I.P.S. Pipettenspitzen können universell eingesetzt werden, einschließlich für Pipettenmodelle anderer Hersteller.
  • Feine Graduierungen machen die Sichtprüfung des Pipettiervolumens noch einfacher.
  • Lange, schmale Spitzen erreichen den Boden von engen und hohen Gefäßen, ohne den oberen Rand des Gefäßes zu berühren.
  • Feine eingezogene oder verlängerte Spitzen vereinfachen das Arbeiten mit kleinen Mengen.
  • Erhältlich in Reinheitsgraden von: Eppendorf-Qualität, PRC-rein, Eppendorf Biopur™
  • Farbkodierte Gestelle erleichtern das Erkennen der Volumen und die Zuordnung von Eppendorf Pipetten enorm
Spezifikation
Spezifikation
Geringe Retention
2 bis 100 μl
Gefiltert
Proben epTIPS