Learn More
Lorcaserin, TRC
Artikelnummer. 17943995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943995 2.5 mg 2.50 Milligramm
17943925 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL2158552.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616202-92-7
Summenformel C11H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 195.69
Synonym 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, (1R)-, (1R)-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, Belviq, Lorcaserin
IUPAC-Name (5R)-7-chlor-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin
SMILES C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lorcaserin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14ClN/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3/t8-/m0/s1
Formelmasse 195.0815
Reinheit (%) >95%