Learn More
Loratadine, TRC
Artikelnummer. 30011019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011019 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011019 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46957525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79794-75-5
Summenformel C22 H23 Cl N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 382.88
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Clarotadin, Cronopen, Erolin, Ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klarifer, Klaritin, Lertamine, Lisino, Lomilan, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Symphoral, Tadine, Velodan, Zeos
IUPAC-Name Ethyl4-(8-Chlor-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin-11-Yliden)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Loratadine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Formelmasse 382.1448
Reinheit (%) >95%