Learn More
Loratadin, LoGiCal
Artikelnummer. 30462929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462929 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462929 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0257.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Loratadine
CAS 79794-75-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Loratadine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H23 Cl N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
IUPAC-Name Ethyl-4-(8-chlor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carboxylat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 382.88
Menge 10 mg
Formelmasse 382,1448 g/mol