Learn More
Loratadin-Verunreinigung F, TRC
Artikelnummer. 30134579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134579 100 mg 100 Milligramm
30012608 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134579 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL469580100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 125743-80-8
Summenformel C22 H24 Cl F N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 402.89
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl)-, ethyl ester, 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Ethyl 4-(8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl)-1-piperidinecarboxylate, Ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
IUPAC-Name Ethyl 4-(8-Chlor-11-Fluor-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin-11-yl)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1CCC(CC1)C2(F)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Specifications
Chemischer Name oder Material ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24ClFN2O2/c1-2-28-21(27)26-12-9-17(10-13-26)22(24)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-25-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Formelmasse 402.151
Reinheit (%) >95%