Learn More
Loratadine, 98+%, Thermo Scientific™
A nonsedating-type histamine H1-receptor antagonist
90.82 CHF - 461.65 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 79794-75-5 |
|---|---|
| Summenformel | C22H23ClN2O2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 382.888 |
| MDL-Nummer | MFCD00672869 |
| InChI-Schlüssel | JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg |
| PubChem CID | 3957 |
| IUPAC-Name | ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15492999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60190.ME |
500mg |
90.82 CHF
500 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15472999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60190.03 |
166.49 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 31-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15482999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60190.06 |
5g |
515.36 CHF 461.65 CHF / 5 Gramm Sparen 53.71 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 31-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLoratadine, is used as a peripheral histamine H1 receptor agonist. It is also used as an orally active antiallergic agent. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
Solubility
It is soluble in DMSO (50 mg/ml), ethanol (77 mg/ml at 25°C), water (<1mg/mL at 25°C), chloroform, and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Keep away fom strong oxidizing agents.
Chemische Identifikatoren
| 79794-75-5 | |
| 382.888 | |
| JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N | |
| 3957 | |
| CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1 |
| C22H23ClN2O2 | |
| MFCD00672869 | |
| loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg | |
| ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
Spezifikation
| Loratadine | |
| C22H23ClN2O2 | |
| 14,5578 | |
| It is soluble in DMSO (50mg/ml),ethanol (77mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),chloroform,and methanol. | |
| CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1 | |
| 382.888 | |
| 382.88 |
| 79794-75-5 | |
| MFCD00672869 | |
| loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg | |
| JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N | |
| ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate | |
| 3957 | |
| ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : TM6129200
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures