Learn More
Lopinavir, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7084039
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
192725-17-0
C37H48N4O5
628.81
MFCD22628840
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
133109001
N-[(2R,4R,5R)-5-[[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]amino]-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamid
CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)COC1=C(C)C=CC=C1C)CC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
192725-17-0
C37H48N4O5
628.81
MFCD22628840
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
133109001
N-[(2R,4R,5R)-5-[[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]amino]-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamid
CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)COC1=C(C)C=CC=C1C)CC1=CC=CC=C1
Lopinavir, CAS-Nr. 192725-17-0, ist ein antiretrovirales Arzneimittel der Amphetamin-Klasse.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Lopinavir ist ein retroviraler Protease-Inhibitor, der als antiretrovirales Arzneimittel wirkt und die Ausbreitung des humanen Immundefizienz-Virus (HIV) und von Hepatitis-Viren in Zellen verhindern kann
•Lopinavir ist ein Dicarbonsäure-Diamid und eine substituierte Form von Amphetamin
Anwendungen
• Lopinavir kann Laborstudien mit anderen Retroviren verwendet werden
• Lopinavir eignet sich für die Laborforschung von Systemen zur Medikamentenverabreichung; einige Studien haben gezeigt, dass die Aktivität von Lopinavir durch alternative Bereitstellungsmethoden wie Mikroverkapselung verbessert werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lopinavir
Menge 1 g