Learn More
Loperamide hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001135
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 30001135
Marke: Tocris Bioscience 0840/1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Peripherally acting μ agonist; Ca2+ channel blocker
High affinity μ-opioid receptor agonist with peripheral selectivity (Ki values are 2, 48 and 1156 nM for μ-, δ- and κ-opioid receptors respectively). Antidiarrhoeal and antihyperalgesic agent. Also a Ca2+ channel blocker; at low micromolar concentrations it blocks broad spectrum neuronal HVA Ca2+ channels and at higher concentrations it reduces Ca2+ flux through NMDA receptor operated channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Loperamide hydrochloride
CAS 34552-83-5
Summenformel C29H34Cl2N2O2
Menge 1 g
Synonym loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec
InChI-Schlüssel PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl
IUPAC-Name 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 513.503
PubChem CID 71420
ChEBI CHEBI:6533
Formelmasse 513.51
Reinheit (%) >99%