Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem Lose Septen für oben offene 24-414 Kappen
Artikelnummer. 13407559
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (angloamerikanisch):
0,060 in.
0,125 in.
Menge:
144/Karton
2000/Karton
24/Karton
Packungsgröße:
144 Stück
2000 Stück
24 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (angloamerikanisch) Menge Packungsgröße
13407559 0,125 in. 24/Karton 24 Stück
15369870 0,125 in. 2000/Karton 2000 Stück
16190581 0,060 in. 144/Karton 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13407559 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2880022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.70 CHF
    45.73 CHF / 24 Stück
    Sparen 0.97 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Lose Septen sind Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Septenflaschen mit 24-414 oben offenen Verschlusskappen
Thermo Scientific™ Lose Septen sind Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Septumflaschen mit oben offenen Kappen 24-414. Lose Septen können als Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und -Flaschen mit unverklebten Septen verwendet werden. Passend für oben offene Standardkappe 24-414. Die Kappe ist zur Verwendung mit diesem Septum auch separat erhältlich (297-2414). Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen.
  • Naturfarbenes Silikonseptum mit PTFE-Einlage, Stärke 0,125 Zoll oder 0,060 Zoll, Durchmesser 24 mm
  • Zur Verwendung mit Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Flaschen mit oben offener Kappe 24-414
  • In einer Vielzahl von Mengen pro Packung erhältlich
Lieferumfang: Lose Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungsparameter VOA
Farbe Naturfarben
Beschreibung Silikon-Septum mit PTFE-Einlage
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.94 Zoll
Material PTFE, Silikon
Anzahl pro Karton 24
Menge 24/Karton
Septa Silikon mit PTFE-Einlage
Dicke (angloamerikanisch) 0,125 in.
Füllstand Behandelt
Verschlussgröße 24 bis 414 mm
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Verschlusstyp Kappe mit Bohrung auf Oberseite
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen. Herstellung in einem nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.
Produkttyp Septa