Learn More
IKA™ LOOPSTER BASIC
Artikelnummer. 13497659 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
0 bis 20 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
13497659 0 bis 20 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13497659 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004015000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.00 CHF
    857.46 CHF / 1 Stück
    Sparen 64.54 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellinformation
Hinweis: Befestigungsscheiben müssen separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 0 bis 20 U/min
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 24 V DC, 50/60 Hz, 1 A
Spannung 100/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 50 °C
Stromstärke 1 A
Zertifizierung/Konformität IP 21 DIN EN 60529
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Modell Loopster basic
Luftfeuchtigkeitsbereich 80 %