Learn More
Abnova™ LongTaq DNA-Polymerase
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Beschreibung
- Das Enzym hat nachweislich keine Exonuklease-Aktivität von 3′–5′.
- Das Enzym hat nachweislich eine hohe Amplifikationsausbeute und ist bei hoher Versuchstemperatur stabil.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5 Einheiten/μl |
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Menge | 2500 Einheiten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
| Lagerungspuffer | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol |