Learn More
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11977904 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
37 mL
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höhe (metrisch):
7,5 cm
10,2 cm
10.9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17.7 cm
Länge (metrisch) Stiel:
5,2cm
6,1cm
6.5 cm
8cm
8,8cm
9.9 cm
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
Artikelnummer. 11977904
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Polypropylenguss mit externen Rillen und Außenrippen verhindert die Dampfblasenbildung
Polypropylen-Spritzguss mit Außenkanten und Außenrippen zur Vermeidung von Dampfblasenbildung
  • Die geriffelten Innenschrägen gewährleisten eine schnelle Filterung
  • Für Standard-Filterpapier
  • Autoklavierbar bis 120 °C (248 °F)
  • Schalenwinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 9,2cm
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 16,1 cm
Winkel 58° Becken
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Filter 16,1cm
Länge (metrisch) Stiel 8,8cm