Beschreibung
- Mit unseren starken und saugfähigen Reinigungstüchern lassen sich hartnäckige Verschmutzungen mühelos beseitigen.
- Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, sollten für verschiedene Arbeiten verschiedenfarbige Tücher verwendet werden.
- Sie müssen Ihre Reinigungsroutine nicht ändern – diese Tücher können mit den meisten Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln verwendet werden.
- Vermeiden Sie Abfall mit robusten und langlebigen Tüchern, die nicht leicht reißen und wiederverwendet werden können.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 15,16 in. |
| Länge (metrisch) | 38.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 11,81 in. |
| Breite (metrisch) | 30 cm |
| Zertifizierung/Konformität | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farbe | Blau |
| Verpackungsmenge | 320/Cs. |
| Lage | 1-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |