Learn More
Tork Langlebiges Mehrzweck-Reinigungstuch W8
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243790 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
8 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30243790 Gelb 8 Stück
30243838 Blau 8 Stück
30243877 Grün 8 Stück
30243860 Rot 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30243790 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 194650
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein strapazierfähiges und saugfähiges Reinigungstuch, das wiederholt verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
  • Mit unseren starken und saugfähigen Reinigungstüchern lassen sich hartnäckige Verschmutzungen mühelos beseitigen.
  • Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, sollten für verschiedene Arbeiten verschiedenfarbige Tücher verwendet werden.
  • Sie müssen Ihre Reinigungsroutine nicht ändern – diese Tücher können mit den meisten Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln verwendet werden.
  • Vermeiden Sie Abfall mit robusten und langlebigen Tüchern, die nicht leicht reißen und wiederverwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 15,16 in.
Länge (metrisch) 38.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,81 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Zertifizierung/Konformität FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Gelb
Verpackungsmenge 320/Cs.
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001