Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ mit langem Griff
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Extralanger Griff
- Nutfreie Konstruktion
- 316L-Edelstahl
- Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
- GMP-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
| Ausführung | Poliert |
| Länge (metrisch) Griff | 600 mm |
| Material | Edelstahl (316L) |