Learn More
Lenz Laborglasintrumente Lange geschliffene Buchsen
Artikelnummer. 10633622
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 10/30
NS 12/32
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
NS 34/45
NS 45/50
NS 5/20
NS 7/25
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10633622
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100610
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Konische Erdungsbuchsen
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Menge 10/Packung
Verbindungsgröße NS 10/30
Wandstärke (metrisch) 1,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen 13 mm
Material Borosilikatglas 3.3