Learn More
Lenz Laborglasintrumente Lange geschliffene Buchsen
Artikelnummer. 10449362
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 10/30
NS 12/32
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
NS 34/45
NS 45/50
NS 5/20
NS 7/25
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10449362
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100607
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Konische Erdungsbuchsen
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Menge 10/Packung
Verbindungsgröße NS 7/25
Wandstärke (metrisch) 1,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen 10 mm
Material Borosilikatglas 3.3