Learn More
Lenz Laborglasintrumente Lange geschliffene Buchsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100605
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Konische Erdungsbuchsen
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
10/Packung | |
1,5 mm | |
Borosilikatglas 3.3 |
NS 5/20 | |
8 mm |