Learn More
Lenz Laborglasintrumente Lange geschliffene Buchsen
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 10/30
NS 12/32
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
NS 34/45
NS 45/50
NS 5/20
NS 7/25
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Konische Erdungsbuchsen
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Verbindungsgröße | NS 45/50 |
| Wandstärke (metrisch) | 2,5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen | 50 mm |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |