Learn More
Jenway™ Lange Kombinationselektrode mit Glaskörper und einer Reichweite von 350 mm
Artikelnummer. 11480629
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kabel unitSize
11480629 1 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11480629 Lieferant Jenway™ Lieferanten-Nr. 1009081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lange Kombinationselektrode mit Glaskörper und einer Reichweite von 350 mm
  • Typ: Kombination
  • Art des Endes: Saugbalg
  • pH-Bereich: 1-14
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
  • Gehäusematerial: Glas
Spezifikation
Beschreibung Kombination, nachfüllbar
Diaphragma Ringförmige Keramik
Material Glasschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Art der Fülllösung 4,0 m KCl/AgCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verwendung und Messungen in großen Kolben
Internes Bezugssystem Einzel-Diaphragma AgCl
Isopotentialpunkt 0±20 mV
Reaktionszeit 90 % des endgültigen Messwerts in 30 Sekunden
Steigung 95 bis 102 %
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Spitzentyp Saugbalg
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Länge (metrisch) Stiel 320 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm