Learn More
SHOWA™ Lange Nitrilhandschuhe mit Stulpe, Modell 7565
Artikelnummer. 17877331
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17877331 Klein 100 Stück
17887331 Mittel 100 Stück
17897331 Groß 100 Stück
17807341 Extragroß 100 Stück
17817341 2XL 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17877331 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 756507S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein Einweghandschuh aus 100 % Nitril, der entwickelt wurde, um Reizungen und Allergierisiken zu reduzieren und gleichzeitig Schutz vor Chemikalien zu bieten.
  • Durch die Chlorierung des Handschuhs wird der Tragekomfort erhöht und das klebrige Gefühl beseitigt.
  • Die Nitrilkonstruktion schützt vor dem Eindringen und Herausspritzen von Chemikalien.
  • Frei von Latex, Puder und Silikon, um allergische Reaktionen und Hautreizungen zu vermeiden.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Chlorinated Ja
Anwendungen Industrie
Farbe Schwarz
Finger Thickness (English) 5,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Biologisch abbaubares Nitril
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.15 mm
Größe Klein
Dicke (angloamerikanisch) 5,9 mil
Dicke (metrisch) 0.15 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Verlängert
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 295 mm