Learn More
SHOWA™ Lange Nitrilhandschuhe mit Stulpe, Modell 7565
Beschreibung
- Durch die Chlorierung des Handschuhs wird der Tragekomfort erhöht und das klebrige Gefühl beseitigt.
- Die Nitrilkonstruktion schützt vor dem Eindringen und Herausspritzen von Chemikalien.
- Frei von Latex, Puder und Silikon, um allergische Reaktionen und Hautreizungen zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 0 |
| Chlorinated | Ja |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Schwarz |
| Finger Thickness (English) | 5,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | Biologisch abbaubares Nitril |
| Palm Thickness (English) | 5,9 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Mehr anzeigen |