Learn More
SHOWA™ Lange, blaue Nitrilhandschuhe mit Stulpe, Modell 7545
Artikelnummer. 17880442
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
11
Extragroß
Groß
Klein
Mittel
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17880442 Groß 100 Stück
17850442 Klein 100 Stück
17870442 Mittel 100 Stück
17860442 Extragroß 100 Stück
17807331 11 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17880442 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 754509L
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Einweghandschuh aus 100 % Nitril, der entwickelt wurde, um Reizungen und Allergierisiken zu reduzieren und gleichzeitig Schutz vor Chemikalien zu bieten.
  • Durch die Chlorierung des Handschuhs wird der Tragekomfort erhöht und das klebrige Gefühl beseitigt.
  • Die Nitrilkonstruktion schützt vor dem Eindringen und Herausspritzen von Chemikalien.
  • Frei von Latex, Puder und Silikon, um allergische Reaktionen und Hautreizungen zu vermeiden.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Chlorinated Ja
Anwendungen Industrie
Farbe Blau
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Ja
Material Biologisch abbaubares Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Größe Groß
Dicke (angloamerikanisch) 3,9 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Verlängert
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 7545
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 295 mm