Learn More
Hirschmann™ Lange konische Zentrifugenröhrchen
Click to view available options
Graduierungen:
0 bis 10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Lange, konische Form
- Erhältlich mit weißer oder ohne Messskala
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Länge (metrisch) | 115 ± 5 mm |
| Graduierungen | 0 bis 10 ml |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |