Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Langer gebogener Zufuhradapter
Für die Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmekolben. Lenz Laborglasinstrumente™ Abgabeadapter sind lang, gebogen und aus langlebigem DURAN™ Glasrohren gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05263001
Additional Details : Gewicht : 0.02700kg
Beschreibung
- Mit NS-Hülse
- Lange gebogene Röhrchen mit einem Winkel von 105°
- 12 mm Durchmesser
Spezifikation
Langer gebogener Zufuhradapter | |
Duran Glas | |
NS 14/23 |