Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Langer gebogener Zufuhradapter
Beschreibung
- Mit NS-Hülse
- Lange gebogene Röhrchen mit einem Winkel von 105°
- 12 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Langer gebogener Zufuhradapter |
| Material | Duran Glas |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |