Learn More
Tocris Bioscience™ Lonafarnib
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 Milligramm
50 Milligramm
Descripción
Lonafarnib is a potent farnesyl transferase inhibitor (IC50 = 1.9 nM). Inhibits farnesylation of RAS. Also inhibits Pgp transport (IC50 < 3 μM) and increases potency and anticancer activity when used in conjunction with cytotoxic Pgp substrates. Inhibits neovascularization by affecting cell motility. Orally bioavailable.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide |
CAS | 193275-84-2 |
Prozentgehaltsbereich | >98% |
Menge | 10 mg |
Summenformel | C27H31Br2ClN4O2 |
Formelmasse | Observed MW: 638.82 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Tocris Bioscience™ Lonafarnib >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido