Learn More
Brady™ Logging Tag
The Logging Tag is ideal for security and information indicating a lockout on your machine.
24.80 CHF
Spezifikation
Menge | 10 Pk. |
---|---|
Typ | Tag |
Farbe | Black, Red on White |
Material | Polyester |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lockout Tagout |
Produktcode | Marke | Meldung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Meldung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11786835
|
Brady™
230774 |
DANGER - NE PAS MANOEUVRER INFORMER D’ABORD |
24.80 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11716845
|
Brady™
230777 |
DANGER - CONDAMNE MOMENTANEMENT Cette etiquette ne puet etre retiree que par |
24.80 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Reverse of the tag is empty.
Spezifikation
10 Pk. | |
Black, Red on White | |
Lockout Tagout | |
160 mm | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. | |
7 mm |
Tag | |
Polyester | |
6.3 in. | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
75 mm | |
Lockout Tagout Tags |