Learn More
Fisherbrand™ Röhrchengestell mit Verriegelung
Artikelnummer. 15916192 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Positionen:
50
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen unitSize
15916192 50 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15916192
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Röhrchengestell mit Verriegelung (fasst 50 Röhrchen). Das Fisherbrand Röhrchengestell mit Verriegelung verfügt über eine Silikon-Greiffläche, die die Röhrchen sicher hält.
  • Fasst Röhrchen mit einem Durchmesser von 13 und 16 mm
  • Fasst sicher bis zu 50 Röhrchen
  • Hergestellt aus Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Blau
Spezifikation
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 bis 16 mm)
Material ABS
Positionen 50
Zur Verwendung mit (Anwendung) Halten und Ausgießen des Röhrcheninhalts
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm
Produkttyp Röhrchengestell mit Verriegelung
Array 10 x 5