Learn More
Abnova™ LOC143241 Recombinant Protein
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH19250
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 143241
Molekulargewicht 45.6
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128303
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00143241-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16138303
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Abnova™
H00143241-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
Specifications
AAH19250
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
45.6
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DYDC1
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
143241
LOC143241 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MESIYLQKHLGACLTQGLAEVARVRPVDPIEYLALWIYKYKENVTMEQLRQKEMAKLERERELALMEQEMMERLKAEELLLQQQQLALQLELEMQEKERQRIQELQRAQEQLGKEMRMNMENLVRNEDILHSEEATLDSGKTLAEISDRYGAPNLSRVEELDEPMFSDIALNIDQDL
DPY30D1/FLJ43920/bA36D19.5
DYDC1