Learn More
Lobelinsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423567
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11423567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17326.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 134-64-5 | C44H56N2O8S | 773.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-64-5
Summenformel C44H56N2O8S
Molekulargewicht (g/mol) 773.00
MDL-Nummer MFCD00135592
InChI-Schlüssel GRZMOSSVIPFGFF-GNJLJDPWSA-N
Synonym lobeline sulfate, bantron, lobelin sulfate, lobeline sulphate, unii-4cj480v2hp, lobeline, sulfate 2:1 salt, ethanone, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methyl-2-piperidinyl-1-phenyl-, 2theta-2alpha,6alpha s-, sulfate 2:1 salt, bis--lobeline ; sulfuric acid, smokeless tn, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methylpiperidin-2-yl-1-phenylethanone sulfate
PubChem CID 120636
IUPAC-Name 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-Hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanon;schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lobeline sulfate
Menge 5 g
UN-Nummer UN1544
Formelmasse 773.01
Reinheit (%) 99%