Learn More
Loading Solutions
Artikelnummer. 10475263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10475263 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10475263 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. K1026
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ladelösungen
This kit contains the solutions needed to conveniently load the FRET-based, beta-lactamase substrates, CCF2-AM and CCF4-AM, into cells.
Dieses Kit enthält die Lösungen, die zum bequemen Laden der FRET-basierten beta-Lactamase-Substrate CCF2-AM und CCF4-AM in Zellen erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produktlinie GeneBLAzer
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Typ Beladungslösung
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.