Learn More
Abnova™ Load 6 x Ladefarbstoff Orange F
Artikelnummer. 16052575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 mL
Packungsgröße:
6 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16052575 6 mL 6 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16052575 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0031.6mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die gebrauchsfertige Lösung kann zum Laden von Proben auf Agarose- oder Polyacrylamidgele verwendet werden.
Der 6 x Ladefarbstoff enthält Bromphenolblau und Xylol Cyanol FF.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 6 mL
Lagerungsbedingungen Aufbewahrung bei 4 °C