Learn More
Abnova™ Load 6 x Ladefarbstoff Bromphenolblau
Artikelnummer. 16042575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 1 ml
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16042575 6 x 1 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16042575 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0030.6x1mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Die gebrauchsfertige Lösung kann zum Laden von Proben auf Agarose- oder Polyacrylamidgele verwendet werden.
Der 6 x Ladefarbstoff enthält Bromphenolblau und Xylol Cyanol FF.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 6 x 1 ml
Lagerungsbedingungen Bei 4 °C lagern. Mehrmaliges Auftauen und Wiedereinfrieren vermeiden.