Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke:  Brannan™ 44/819/0 + 49/503/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17893068
  • 180.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
0°C, 100°C, 250°C
Total Immersion
Glass
680°F
14 °F
14°F to 680°F
± 2.0°C at 90°C
1.2 cm
ISO 17025 UKAS
30.5 cm
Brauner Alkohol
+360°C
-10 °C
-10°C to +360°C
2 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -10°C to +360°C, Subdivisions: 2.0°C, Total Immersion, Length: 30.5 cm