missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ LM22B 10

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
LM22B 10 is a TrkB and TrkC agonist. Exhibits neurotrophic activity (EC50 = 200-300 nM), improves survival and increases neurite outgrowth in hippocampal cells in vitro. Exhibits no significant activity in a screen of 57 other receptors and transporters. Inhibits binding of BDNF and neurotrophin-3 to TrkB and TrkC, respectively. Active in vivo and brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2′,2′,2′′′-[[(4-Chlorophenyl)methylene]bis(4,1-phenylenenitrilo)]tetrakisethanol |
| CAS | 342777-54-2 |
| Menge | 10 mg |
| Summenformel | C27H33ClN2O4 |
| Reinheit | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur