Learn More
Liebherr™ LKPv Series Laboratory Refrigerator
Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1427 L
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Labor-Kühlschrank |
| Kapazität (metrisch) | 1427 L |
| Temperaturbereich | 2°C to 15°C |
| Kältemittel | R290 |
| Ausführung der Tür | Solid Reversible Self-closing |
| No. of Doors | 2 |
| Einschübe | 8 |
| Schrankmaterial | Stahl |
| Oberflächenbehandlung außen | Epoxy-coated |
| Isolierung | 83 mm HDPE |
| Mehr anzeigen |