Learn More
Invitrogen™ Rat LIX-Cell Lysate (CXCL5) ELISA Kit
Artikelnummer. 17125919
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 17125919
Marke: Invitrogen™ ERCXCL5CLX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Sandwich-ELISA-Kit
Der Ratten-LIX-(CXCL5)-ELISA quantifiziert Ratten-LIX- in Serum, Plasma oder Zellkulturmedium aus Ratten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Rt LIX. Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Ratten-LIX misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
CXCL6 ist eine Chemotaxis für neutrophile Granulozyten. Es signalisiert durch Bindung und Aktivierung seiner Rezeptoren (CXCR1 und CXCR2). Zusätzlich zu seinen chemotaktischen und angiogenen Eigenschaften hat es eine starke antibakterielle Aktivität gegen grampositive und gramnegative Bakterien (90-fach erhöht im Vergleich zu CXCL5 und CXCL7).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P97885
Assay-Bereich 8,23 pg/ml bis 6000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 15 pg/ml
Kalibrierbereich 15 pg/mL bis 6000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Zelllysate
Spezifität Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt Ratten-LIX/CXCL5.
Ausreichend für 96 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gensymbol Cxcl5, Cxcl6
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Zelllysepuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Cell Lysis Buffer, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Cxcl5
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min