missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Liver Matched Tumor and Normal Tissue Lysate

Artikelnummer. 18177477 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 Fläschchen
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18177477

Marke: Novus Biologicals™ NBP247094

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Two matched 1mg/mL vials (100μg/vial) of human liver tissue lysate, one containing normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.

The Liver Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Tissue Leber
Menge 2 Fläschchen
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt