Learn More
Gibco™ Liver Digest Medium
Beschreibung
Das Leber-Verdauungsmedium ist ein Kollagenase-/Dispase-Medium zur Dissoziation lebensfähiger Leberzellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Hepatozyten |
| Klassifikation | serumfrei |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Leber-Verdauungsmedium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Mit Additiven | Phenolrot |
| Menge | 500 ml |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Culture Type | Säugetierzellkultur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?