Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem tiefrotem Totzellen-Farbstoff zur Anregung mit 633 oder 635 nm
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Dunkelrot zur Totzellenfärbung dient der Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
Marke: Invitrogen™ L10120
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
- Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Rot-Laser optimiert und validiert.
- Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
- Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
- Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
- LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Optimale Helligkeit
- Das LIVE/DEAD™ Fixierbare Färbemittel Fern-Rot wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugt nach Erregung durch einen Rot-Laser ein helles Signal.
- Der im Fern-Rot-Bereich fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼633 nm und eignet sich ideal für den Einsatz mit Rot-Laser oder HeNe-Laser mit Emission bei ∼655 nm.
- Da sich lebende und tote Zellen mit einem einzigen Farbstoff und einem einzigen Kanal eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, ist dieses Verfahren eine sehr gute Wahl für Mehrfarbenexperimente.
Spezifikation
Nicht zellgängig | |
Fern-Rot | |
LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Fern-Rot Totzellen-Färbemittel zur Anregung mit 633 oder 635 nm | |
Viabilitätsassay | |
Färbemittel | |
655 nm | |
Fest | |
LIVE/DEAD™ | |
Raumtemperatur |
Eukaryotische Zellen | |
Enthält 5 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO. Bei -20 °C lagern. |
|
Fluoreszenz | |
Durchflusszytometer | |
LIVE/DEAD™ Fixierbares Fern-Rot Totzellen-Färbemittel | |
633 nm | |
Röhrchen | |
200 Assays | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.