Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem tiefrotem Totzellen-Farbstoff zur Anregung mit 633 oder 635 nm
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Dunkelrot zur Totzellenfärbung dient der Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
204.00 CHF - 604.00 CHF
Spezifikation
Zellpermeabilität | Nicht zellgängig |
---|---|
Zelltyp | Eukaryotische Zellen |
Farbe | Fern-Rot |
Beschreibung | LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Fern-Rot Totzellen-Färbemittel zur Anregung mit 633 oder 635 nm |
Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15546790
|
Invitrogen™
L34973 |
80 Assays |
204.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15537490
|
Invitrogen™
L34974 |
400 Assays |
540.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10701964
|
Invitrogen™
L10120 |
200 Assays |
604.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
- Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Rotlaser optimiert und validiert.
- Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt; das gewährleistet Stabilität und Leistungsfähigkeit des Farbstoffs im Laufe der Zeit
- Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Röhrchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
- Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
- LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Optimale Helligkeit
- Das LIVE/DEAD™ Fixierbare Färbemittel Dunkelrot wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugt nach Erregung durch einen roten Laser ein helles Signal.
- Der im dunkelroten Bereich fluoreszierende reaktive Farbstoff besitzt ∼633 nm Anregungsmaximum und eignet sich ideal für den Einsatz mit dem roten oder HeNe-Laser mit ∼655 nm Emission.
- Da sich lebende und tote Zellen mit einem einzigen Farbstoff und einem Einzelkanal eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, ist dieses Verfahren für mehrfarbige Experimente eine sehr gute Wahl.
Spezifikation
Nicht zellgängig | |
Fern-Rot | |
Fluoreszenz | |
Durchflusszytometer | |
LIVE/DEAD™ Fixierbares Fern-Rot Totzellen-Färbemittel | |
633 nm | |
Röhrchen | |
Raumtemperatur |
Eukaryotische Zellen | |
LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Fern-Rot Totzellen-Färbemittel zur Anregung mit 633 oder 635 nm | |
Viabilitätsassay | |
Färbemittel | |
655 nm | |
Fest | |
LIVE/DEAD™ | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.