Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Cell Vitality Assay Kit, C12 Resazurin/SYTOX™ Green
Das LIVE/DEAD Assaykit für die Zellvitalität beinhaltet einen einfachen zweifarbigen Fluoreszenzassay, der metabolisch aktive Zellen von verletzten und toten Zellen unterscheidet.
Marke: Molecular Probes™ L34951
Additional Details : Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
- Ein einfacher, zweifarbiger Fluoreszenzassay, der metabolisch aktive Zellen von verletzten und toten Zellen unterscheidet.
- Der Assay basiert auf der Reduktion von C12-Resazurin zu rot fluoreszierendem C12-Resorufin in metabolisch aktiven Zellen und auf der Aufnahme des nicht membrangängigen, grün fluoreszierenden Nukleinsäurefärbemittels mit dem SYTOX Grün Farbstoff in Zellen mit geschädigten Plasmamembranen (in der Regel spät apoptotische und nekrotische Zellen).
- In diesem Assay fluoreszieren tote Zellen vorwiegend grün und gesunde, metabolisch aktive Zellen vorwiegend rot.
- Verletzte Zellen zeigen reduzierte rote und grüne Fluoreszenz.
Spezifikation
Nicht membrangängig, membrangängig | |
Grün, rot | |
LIVE/DEAD™ Assaykit für die Zellvitalität, C12-Resazurin/SYTOX™ Grün | |
Viabilitätsassay | |
Zellvitalitätsassaykit | |
C12-Resazurin: 563/587 nm SYTOX™ Grün: 504/523 nm |
|
Röhrchen | |
1000 Assays | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
Säugetierzellen, eukaryotische Zellen | |
Enthält 5 Fläschchen C12-Resazurin (40 μg pro Fläschchen), 1 Fläschchen SYTOX™ Grün (100 μl, 10 μmol Lösung in DMSO), 1 Fläschchen DMSO (1,5 ml) und 10X Phosphatpuffer (100 ml). Im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30 °C) lichtgeschützt lagern. |
|
Fluoreszenz | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
504/563 nm | |
LIVE/DEAD™, SYTOX™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.